Kobber(II)sulfat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cupric sulphate
P023.1 P023.2
ROTHP023.1EA 305.28 DKK
ROTHP023.1 ROTHP023.2
Kobber(II)sulfat
Kobber(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Molekylvægt: 159.61 g/mol
Smeltepunkt: 200
Massefylde: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN nummer: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02722