Sølv(I)sulfid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Disilver sulphide
5311.1 5311.2
ROTH5311.1EA 0 DKK
ROTH5311.1 ROTH5311.2
Sølv(I)sulfid
Sølv(I)sulfid
Formel: Ag₂S
Molekylvægt: 247.8 g/mol
Smeltepunkt: 842
Massefylde: 7.23 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00003406
CAS-nummer: 21548-73-2
EINECS: 244-438-2
Merck Index: 12,08677