Sølv(I)oxid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
5309.1 5309.2
ROTH5309.1EA 529.21 DKK
ROTH5309.1 ROTH5309.2
Sølv(I)oxid
Sølv(I)oxid
Formel: Ag₂O
Smeltepunkt: 800…830 °C
Massefylde: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003404
CAS-nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08665