Kobber(II)oxid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Kobberoxid
8169.1 8169.2
ROTH8169.1EA 0 DKK
ROTH8169.1 ROTH8169.2
Kobber(II)oxid
Kobber(II)oxid
Formel: CuO
Molekylvægt: 79.55 g/mol
Kogepunkt: 2000
Smeltepunkt: 1326
Massefylde: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674