Kobber(II)oxid ≥94%, powder, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Kobberoxid
23144.263EA
1470
DKK
23144.263
23144.410
Kobber(II)oxid ≥94%, powder, TECHNICAL
Kobber(II)oxid
Formel:
CuO Molekylvægt: 79.55 g/mol Kogepunkt: 2000 Smeltepunkt: 1326 °C Massefylde: 4.9 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS-nummer: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02674 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 94 % |