Kobber(II)oxid, wire_fine ∼ 0.65 x 3 mm elementary_analysis (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Kobberoxid
MQ100
1.02765.0250
1.02765.1000
1.02765.0250EA
1660
DKK
1.02765.0250
1.02765.1000
Kobber(II)oxid, wire_fine ∼ 0.65 x 3 mm elementary_analysis (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Kobber(II)oxid
Formel:
CuO Molekylvægt: 79.55 g/mol Kogepunkt: 2000 Smeltepunkt: 1300 °C Massefylde: 6.2 g/cm3 (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS-nummer: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02674 |
Specifikationer Testresultater
Assay (oxygen demand as CuO) | ≥ 55.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Total carbon (C) | ≤ 0.002 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.002 % |
Total sulfur (as SO₄) | ≤ 0.005 % |