Kobber(II)oxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Kobberoxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02761.0500 1.02761.9025
1.02761.0500EA 5040 DKK
1.02761.0500 1.02761.9025
Kobber(II)oxid, Supelco®
Kobber(II)oxid
Formel: CuO
Molekylvægt: 79.55 g/mol
Kogepunkt: 2000
Smeltepunkt: 1326
Massefylde: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1326 °C (decomposition)
Molar Mass 79.55 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 6.48 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)