Kobber(II)oxid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Kobberoxid
197440250 197445000 197440025
ACRO197440250EA 272 DKK
ACRO197440250 ACRO197445000 ACRO197440025
Kobber(II)oxid 97%
Kobber(II)oxid
Formel: CuO
Molekylvægt: 79.55 g/mol
Kogepunkt: 2000
Smeltepunkt: 1326
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥96.0 %