Kobber(I)oxid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dikobberoxid, Cuprooxid
197420250 197425000 197420025
ACRO197420250EA 255 DKK
ACRO197420250 ACRO197425000 ACRO197420025
Kobber(I)oxid 97%
Kobber(I)oxid
Formel: Cu₂O
Molekylvægt: 143.09 g/mol
Kogepunkt: 1800
Smeltepunkt: 1232
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010974
CAS-nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02694
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red-brown Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm