Sølviodid 99%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
210420050
210420250
210421000
ACRO210420050EA
358
DKK
ACRO210420050
ACRO210420250
ACRO210421000
Sølviodid 99%, ren
Sølviodid
Formel:
AgI Kogepunkt: 1506 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 557 °C Massefylde: 5,68 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003412 CAS-nummer: 7783-96-2 EINECS: 232-038-0 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,08659 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Yellow to yellow-green Powder |
Assay | ≥98.5 % (ex Ag) |