Kobber(I)iodid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
194900010 194902500 194900050
ACRO194900010EA 2370 DKK
ACRO194900010 ACRO194902500 ACRO194900050
Kobber(I)iodid 98%
Kobber(I)iodid
Formel: CuI
Kogepunkt: 1290 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 605 °C
Massefylde: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010978
CAS-nummer: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to grey-brown Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm