Sølv(II)fluorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
11610.04 11610.09 11610.18
11610.04EA 734 DKK
11610.04 11610.09 11610.18
Sølv(II)fluorid ≥98%
Sølv(II)fluorid
Purity: 98+% CAS No.: 7783-95-1 Molecular Formula: AgF2 Formula Weight: 145.87 Physical Form: Crystalline Density: 4.6 Appearance: Brown Melting Point: 690° Merck Reference: 14,8513 UN No.: 3084 MDL No.: MFCD00003411
Formel: AgF₂
Smeltepunkt: 690 °C
Massefylde: 4,6
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003411
CAS-nummer: 7783-95-1
EINECS: 232-037-5
UN nummer: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8513