Kobber(II)fluorid, vandfri 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
203370250 203371000
ACRO203370250EA 1340 DKK
ACRO203370250 ACRO203371000
Kobber(II)fluorid, vandfri 98%
Kobber(II)fluorid
Formel: CuF₂
Kogepunkt: 950 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 950 °C (dec.)
Massefylde: 4,23 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010977
CAS-nummer: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02704
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light grey to blue-grey Powder
Assay ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %