Kobber(I)cyanid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Copper cyanide, Cuprous cyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41811.0100
8.41811.1000
8.41811.0500
8.41811.0100EA
326
DKK
8.41811.0100
8.41811.1000
8.41811.0500
Kobber(I)cyanid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kobber(I)cyanid
Formel:
CCuN Molekylvægt: 89.56 g/mol Smeltepunkt: 474 Massefylde: 2.92 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010975 CAS-nummer: 544-92-3 EINECS: 208-883-6 UN nummer: 1587 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02691 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 473 °C |
Molar Mass | 89.56 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Density | 2.92 g/cm3 |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |