Kobber(I)cyanid 99%, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Copper cyanide, Cuprous cyanide
202080010 202082500 202080051
ACRO202080010EA 1250 DKK
ACRO202080010 ACRO202082500 ACRO202080051
Kobber(I)cyanid 99%, extra_pure
Kobber(I)cyanid
Formel: CCuN
Molekylvægt: 89.56 g/mol
Smeltepunkt: 474
Massefylde: 2.92 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010975
CAS-nummer: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN nummer: 1587
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02691
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Cu)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Tin (Sn) ≤10 ppm