Kobber(II)chlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Copper dichloride, Cupric chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18247.0100 8.18247.0500
8.18247.0100EA 404 DKK
8.18247.0100 8.18247.0500
Kobber(II)chlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kobber(II)chlorid
Formel: Cl₂Cu
Molekylvægt: 134.45 g/mol
Kogepunkt: 1365.85
Smeltepunkt: 628
Massefylde: 3.054 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010972
CAS-nummer: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN nummer: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 620 g/l (20 °C)
Melting Point 498 °C decomposes
Molar Mass 134.45 g/mol
Density 3.39 g/cm3 (25 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Copper dichloride
Hill Formula Cl2Cu
Chemical Formula CuCl2