Kobber(II)chlorid, anhydrous 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Copper dichloride, Cupric chloride
206530010 206532500 206530025
ACRO206530010EA 945 DKK
ACRO206530010 ACRO206532500 ACRO206530025
Kobber(II)chlorid, anhydrous 99%, extra pure
Kobber(II)chlorid
Formel: Cl₂Cu
Molekylvægt: 134.45 g/mol
Kogepunkt: 993 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 498 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010972
CAS-nummer: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN nummer: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (CuCl2)
Water ≤0.75 %
Impurity ≤0.75 % (Cupric nitrate)
Insoluble matter ≤0.25 % (in water)