Kobber(I)chlorid 97%, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cuprous chloride, Copper chloride
212946-2KG 212946-500G
212946-2KGEA 2170 DKK
212946-2KG 212946-500G
Kobber(I)chlorid 97%, Reagent Grade
Kobber(I)chlorid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: ClCu
Molekylvægt: 99 g/mol
Kogepunkt: 1.490 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 430 °C
Massefylde: 3.530 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010971
CAS-nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN nummer: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance of the substance complying
Assay of Cu 61.9 - 66.4 %
Vapor Pressure 1.3 mmHg ( 546 °C)