Kobber(I)chlorid 90+% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cuprous chloride, Copper chloride
405875000 405871000
ACRO405875000EA 1290 DKK
ACRO405875000 ACRO405871000
Kobber(I)chlorid 90+% ACS
Kobber(I)chlorid
Formel: ClCu
Molekylvægt: 99 g/mol
Kogepunkt: 1490 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 430 °C
Massefylde: 4.14 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010971
CAS-nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN nummer: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light green Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥90.0 %
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in acid)