Kobber(I)chlorid 97%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cuprous chloride, Copper chloride
199640250 199645000 199640025
ACRO199640250EA 359 DKK
ACRO199640250 ACRO199645000 ACRO199640025
Kobber(I)chlorid 97%, pure
Kobber(I)chlorid
Formel: ClCu
Molekylvægt: 99 g/mol
Kogepunkt: 1367
Smeltepunkt: 430
Massefylde: 4.14 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010971
CAS-nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN nummer: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Green-grey Powder or pearls
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm