Guld trichlorid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
318645000 318640050
ACRO318645000EA 1510 DKK
ACRO318645000 ACRO318640050
Guld trichlorid 99%
Guld trichlorid
Formel: AuCl₃
Molekylvægt: 303.32 g/mol
Smeltepunkt: 254 °C
Massefylde: 4.3
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014172
CAS-nummer: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
Merck Index: 13,04536
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange-red to brown to violet Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (ex Au)