Guld (I) chlorid ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 84.2%, Premion®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40432.01
40432.03
40432.06
40432.01EA
1230
DKK
40432.01
40432.03
40432.06
Guld (I) chlorid ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 84.2%, Premion®
Guld (I) chlorid
Purity: 99.99%
CAS No.: 10294-29-8
Molecular Formula: AuCl
Formula Weight: 232.42
Physical Form: Powder
Density: 7.57
Melting Point: 289° dec.
Merck Reference: 14,4515
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00046175
Formel:
AuCl Molekylvægt: 232.42 g/mol Smeltepunkt: 289 °C (dec.) Massefylde: 7.57 |
MDL Number:
MFCD00046175 CAS-nummer: 10294-29-8 EINECS: 233-655-8 UN nummer: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,4515 |