Guld (I) chlorid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
388330010 388330050
ACRO388330010EA 2480 DKK
ACRO388330010 ACRO388330050
Guld (I) chlorid 99+%
Guld (I) chlorid
Formel: AuCl
Molekylvægt: 232.42 g/mol
Smeltepunkt: 289 °C
MDL Number: MFCD00046175
CAS-nummer: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,04528
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow-green Powder
Elemental Analysis ≥99.0 % (ex Au)