Kobber(II)bromid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14658.0050 8.14658.0250
8.14658.0050EA 356 DKK
8.14658.0050 8.14658.0250
Kobber(II)bromid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kobber(II)bromid
Formel: Br₂Cu
Molekylvægt: 223.35 g/mol
Kogepunkt: 900
Smeltepunkt: 498
Massefylde: 4.71 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010970
CAS-nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN nummer: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02656
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1200 g/l (25 °C)
Melting Point 498 °C
Molar Mass 223.35 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Boiling Point 900 °C (1013 hPa)
Density 4.71 g/cm3 (20 °C)