Kobber(II)bromid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cupric bromide, Cuprous bromide
A16335.14 A16335.22 A16335.36
A16335.14EA 387 DKK
A16335.14 A16335.22 A16335.36
Kobber(II)bromid ≥99%
Kobber(II)bromid
Purity: 99% CAS No.: 7789-45-9 Molecular Formula: CuBr2 Formula Weight: 223.36 Odour: Odourless Melting Point: 498° Boiling Point: 900° Merck Reference: 14,2629 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010970
Formel: Br₂Cu
Molekylvægt: 223.35 g/mol
Kogepunkt: 900 °C
Smeltepunkt: 498
Massefylde: 4.710
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010970
CAS-nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02656