Guldtribromid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Gold (III) bromide, Gold(III) bromide
A19514.03 A19514.06
A19514.03EA 1810 DKK
A19514.03 A19514.06
Guldtribromid ≥99%
Guldtribromid
Purity: 99% CAS No.: 10294-28-7 Molecular Formula: AuBr3 Formula Weight: 436.69 Melting Point: ca 160° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014171
Formel: AuBr₃
Molekylvægt: 436.68 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 160 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014171
CAS-nummer: 10294-28-7
EINECS: 233-654-2
UN nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04539