2,7-Dihydroxynaphthalen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10229.18 A10229.30 A10229.36
A10229.18EA 659 DKK
A10229.18 A10229.30 A10229.36
2,7-Dihydroxynaphthalen ≥97%
2,7-Dihydroxynaphthalen
Purity: 97% CAS No.: 582-17-2 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 183-188° Beilstein Reference: 2042383
Formel: C₁₀H₈O₂
Kogepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 183…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004085
CAS-nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7