1,6-Dihydroxynaphthalen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L15801.14 L15801.22 L15801.36
L15801.14EA 601 DKK
L15801.14 L15801.22 L15801.36
1,6-Dihydroxynaphthalen ≥97%
1,6-Dihydroxynaphthalen
Purity: 97+% CAS No.: 575-44-0 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 1939032
Formel: C₁₀H₈O₂
Kogepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003981
CAS-nummer: 575-44-0
EINECS: 209-386-7