1,5-Dihydroxynaphthalen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L04599.30 L04599.0B
L04599.30EA 851 DKK
L04599.30 L04599.0B
1,5-Dihydroxynaphthalen ≥98%
1,5-Dihydroxynaphthalen
Purity: 98% CAS No.: 83-56-7 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 252°(486°F) Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 2044951 MDL No.: MFCD00003980
Formel: C₁₀H₈O₂
Kogepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 260 °C (dec.)
Massefylde: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 252 °C (486 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003980
CAS-nummer: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
UN nummer: 3077
ADR: 9,III