1,5-Dihydroxynaphthalen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
115001000 115005000
ACRO115001000EA 361 DKK
ACRO115001000 ACRO115005000
1,5-Dihydroxynaphthalen 97%
1,5-Dihydroxynaphthalen
Formel: C₁₀H₈O₂
Kogepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 259…261 °C (dec.)
Massefylde: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 252 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003980
CAS-nummer: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %