1,3-Dihydroxynaphthalen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
A17739.06 A17739.03 A17739.14
A17739.06EA 2030 DKK
A17739.06 A17739.03 A17739.14
1,3-Dihydroxynaphthalen ≥98%
1,3-Dihydroxynaphthalen
Purity: 98% CAS No.: 132-86-5 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 2044002 Merck Reference: 14,6396 MDL No.: MFCD00003965
Formel: C₁₀H₈O₂
Molekylvægt: 160.17 g/mol
Kogepunkt: 386
Smeltepunkt: 123…126 °C
Massefylde: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003965
CAS-nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483