1,3-Dihydroxynaphthalen 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
163340010 163340050 163340250
ACRO163340010EA 543 DKK
ACRO163340010 ACRO163340050 ACRO163340250
1,3-Dihydroxynaphthalen 99+%
1,3-Dihydroxynaphthalen
Formel: C₁₀H₈O₂
Kogepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 123…126 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003965
CAS-nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Pink-orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %