1,5-Naphthylendiamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,5-naphthylenediamine, 1,5-Naphthalenediamine
112291000 112290250
ACRO112291000EA 1440 DKK
ACRO112291000 ACRO112290250
1,5-Naphthylendiamin 97%
1,5-Naphthylendiamin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Kogepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 187…190 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004029
CAS-nummer: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %