Lanthan(III)oxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MQ100
289205-250G 289205-50G
289205-250GEA 2550 DKK
289205-250G 289205-50G
Lanthan(III)oxid, Supelco®
Lanthanum(III) oxide
Formel: La₂O₃
Molekylvægt: 325.81 g/mol
Kogepunkt: 4200
Smeltepunkt: 2315
Massefylde: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011071
CAS-nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=290fd7a767785195d587fa622db802c7b4bc8271&vid=9ebb11fade20cc0bbd323a581869b1f0dd04cb33&prid=web&clid=SAPDAM