Holmium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Diholmium trioxide, Holmium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12469.0005 1.12469.0002
1.12469.0005EA 1030 DKK
1.12469.0005 1.12469.0002
Holmium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Holmium(III) oxide
Formel: Ho₂O₃
Molekylvægt: 377.86 g/mol
Kogepunkt: 2600
Smeltepunkt: 2400
Massefylde: 3.79 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011053
CAS-nummer: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Molar Mass 377.86 g/mol
Hill Formula Ho2O3
Chemical Formula Ho2O3