Digadolinium trioxid 99.9% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Gadolinium (III) oxide
315510250
315510100
315511000
ACRO315510250EA
632
DKK
ACRO315510250
ACRO315510100
ACRO315511000
Digadolinium trioxid 99.9% (trace metals basis)
Digadolinium trioxid
Formel:
Gd₂O₃ Smeltepunkt: 1900 °C Massefylde: 7,407 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011026 CAS-nummer: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Powder |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |