7-Methylindol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L17521.03 L17521.06
L17521.03EA 889 DKK
L17521.03 L17521.06
7-Methylindol ≥98%
7-Methylindole
Purity: 98% CAS No.: 933-67-5 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Melting Point: 83-84° Boiling Point: 266° MDL No.: MFCD00005684
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131.18 g/mol
Kogepunkt: 266 °C
Smeltepunkt: 83…84 °C
Massefylde: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005684
CAS-nummer: 933-67-5
EINECS: 213-270-1