6-Methylindol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L17509.03 L17509.MD
L17509.03EA 1120 DKK
L17509.03 L17509.MD
6-Methylindol ≥98%
6-Methylindole
Purity: 98% CAS No.: 3420-02-8 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6071 Melting Point: 29-32° Boiling Point: 112°/5mm Beilstein Reference: 109708 MDL No.: MFCD00005682
Formel: C₉H₉N
Kogepunkt: 112 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 29…32 °C
Massefylde: 1,059
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005682
CAS-nummer: 3420-02-8
UN nummer: 3334
ADR: 9,