4-Methylindol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methyl-1H-indole
133890010 133890050
ACRO133890010EA 1940 DKK
ACRO133890010 ACRO133890050
4-Methylindol 99%
4-Methylindole
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131.18 g/mol
Kogepunkt: 267 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 5 °C
Massefylde: 1.06 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005668
CAS-nummer: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5
UN nummer: 3334
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %