3-Methylindol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Skatol, 3-Methyl-1H-indole, β-Methylindole, Skatole
L03890.06 L03890.14
L03890.06EA 394 DKK
L03890.06 L03890.14
3-Methylindol ≥99%
3-Methylindole
Purity: 99% CAS No.: 83-34-1 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 132°(269°F) Odour: Stench Boiling Point: 265-268° Beilstein Reference: 111296 Merck Reference: 14,8560 MDL No.: MFCD00005627
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131.18 g/mol
Kogepunkt: 265…268 °C
Smeltepunkt: 94…97 °C
Massefylde: 1.003 g/cm³ (99.6 °C)
Flammepunkt: 132 °C (269 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005627
CAS-nummer: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
Merck Index: 12,08700