3-Methylindol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Skatol, 3-Methyl-1H-indole, β-Methylindole, Skatole
127030100 127030250 127031000
ACRO127030100EA 551 DKK
ACRO127030100 ACRO127030250 ACRO127031000
3-Methylindol 98%
3-Methylindole
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131.18 g/mol
Kogepunkt: 265…266 °C (755 mmHg)
Smeltepunkt: 95…98 °C
Flammepunkt: 132 °C
MDL Number: MFCD00005627
CAS-nummer: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
UN nummer: 3077
Merck Index: 12,08700
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤1.1 % Tosyl chloride