2-Methylindol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methyl-1H-indole
A10764.0B A10764.18 A10764.30
A10764.0BEA 5260 DKK
A10764.0B A10764.18 A10764.30
2-Methylindol ≥98%
2-Methylindole
Purity: 98+% CAS No.: 95-20-5 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 141°(285°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 109781 MDL No.: MFCD00005616
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131.18 g/mol
Kogepunkt: 272…273 °C
Smeltepunkt: 56…60 °C
Massefylde: 1.07
Flammepunkt: 141 °C (285 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005616
CAS-nummer: 95-20-5
EINECS: 202-398-3