1-Methylindol 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
186300050 186300250 186301000
ACRO186300050EA 394 DKK
ACRO186300050 ACRO186300250 ACRO186301000
1-Methylindol 98+%
1-Methylindole
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131.18 g/mol
Kogepunkt: 236…239 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 94…95 °C
Massefylde: 1.02 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005800
CAS-nummer: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN nummer: 3334
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %