5-Hydroxyindol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
121270010 121272500 121270050
ACRO121270010EA 338 DKK
ACRO121270010 ACRO121272500 ACRO121270050
5-Hydroxyindol 97%
5-Hydroxyindole
Formel: C₈H₇NO
Smeltepunkt: 105…110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005677
CAS-nummer: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥96.0 %