5-Methoxyindol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
125870050 125870250
ACRO125870050EA 839 DKK
ACRO125870050 ACRO125870250
5-Methoxyindol 99%
5-Methoxyindole
Formel: C₉H₉NO
Kogepunkt: 176…178 °C (17 mmHg)
Smeltepunkt: 52…56 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005674
CAS-nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %