5-Iodindol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20638.06
B20638.14
B20638.06EA
1120
DKK
B20638.06
B20638.14
5-Iodindol ≥98%
5-Iodoindole
Purity: 98%
CAS No.: 16066-91-4
Molecular Formula: C8H6IN
Formula Weight: 243.05
Melting Point: 97-100°
MDL No.: MFCD00220065
Formel:
C₈H₆IN Smeltepunkt: 97…100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00220065 CAS-nummer: 16066-91-4 |