Indol-5-carbonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
110790010 110790050
ACRO110790010EA 177 DKK
ACRO110790010 ACRO110790050
Indol-5-carbonitril 99%
Indol-5-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
Smeltepunkt: 106…109 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005669
CAS-nummer: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
GC ≥98.5 %
Titrable acid ≤0.001 meq/g