Indol-4-carbonitril
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Cyano-1H-indole, 1H-Indole-4-carbonitrile, 4-Cyanoindole
10007084-1 10007084-10 10007084-5 10007084-500
CAYM10007084-1EA 1560 DKK
CAYM10007084-1 CAYM10007084-10 CAYM10007084-5 CAYM10007084-500
Indol-4-carbonitril
Indol-4-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
MDL Number: MFCD00152045
CAS-nummer: 16136-52-0