6-Bromindol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-1H-indole
L17703.03 L17703.MD
L17703.03EA 1920 DKK
L17703.03 L17703.MD
6-Bromindol ≥98%
6-Bromoindole
Purity: 98% CAS No.: 52415-29-9 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 91-93° Boiling Point: 70-75°/0.01mm MDL No.: MFCD00238550
Formel: C₈H₆BrN
Molekylvægt: 196.05 g/mol
Kogepunkt: 70…75 °C (0.01 mmHg)
Smeltepunkt: 91…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238550
CAS-nummer: 52415-29-9