Inden for synthesis, Sigma-Aldrich®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 1H-Indene

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20701.0250 8.20701.1000
8.20701.0250EA 430 DKK
8.20701.0250 8.20701.1000
Inden for synthesis, Sigma-Aldrich®
Inden
Formel: C₉H₈
Molekylvægt: 116.16 g/mol
Kogepunkt: 183
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 58
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003777
CAS-nummer: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN nummer: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04964

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -2 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 181 - 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.5762 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR